Merck
663654
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethylcyclohexanon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1(C)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H14O/c1-8(2)5-3-7(9)4-6-8/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
PXQMSTLNSHMSJB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)