Merck
662968
Sigma-Aldrich
5-Brom-3-Nitropyridin-2-Carbonitril
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2BrN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
101-106 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
InChIKey
OBVYONPVHIOJJZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)