Merck
662720
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-Methylpyridin
97%
Synonym(e):
3-Brom-2-picolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5604
Dichte
1.495 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Conversion to the corresponding pyridine carboxaldehyde via peroxide initiated NBS gem-dibromination followed by hydrolysis.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)