Merck
567022
Sigma-Aldrich
Simvastatin sodium salt
≥95% (HPLC), liquid, L-type calcium channel blocker, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Simvastatin, Natriumsalz, Calbiochem, L-Typ Kalziumkanalblocker VI
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H39O6 · Na
Molekulargewicht:
458.56
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
InSolution Simvastatin, Natriumsalz, Calbiochem, InSolution, ≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Carboxylatform von Simvastatin (Kat.-Nr. 567020), die in ganzen Zellen und in zellfreien Assays aktiv ist. Ein lipophiler 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym A (HMG-CoA)-Reduktase-Hemmer, der die Funktion von Ras durch Hemmung der Farnesylierung blockiert. Hemmt auch den Glukose-induzierten Ca2+-Signalweg und die Insulinsekretion durch Blockierung der L-Typ Ca2+-Kanäle in Inselzellen der Ratte β-Zellen. Hemmt die Zellproliferation von menschlichen glatten Muskelzellen. Diese Verbindung (Kat.-Nr. 567021) ist zudem in feststofflicher Form erhältlich.
Carboxylatform von Simvastatin (Kat.-Nr. 567020), die in ganzen Zellen und in zellfreien Assays aktiv ist. Ein lipophiler 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym A (HMG-CoA)-Reduktase-Hemmer, der die Funktion von Ras durch Hemmung der Farnesylierung blockiert. Hemmt auch den Glukose-induzierten Ca2+-Signalweg und die Insulinsekretion durch Blockierung der L-Typ Ca2+-Kanäle in Inselzellen der Ratte β-Zellen. Hemmt die Zellproliferation von menschlichen glatten Muskelzellen. Diese Verbindung (Kat.-Nr. 567021) ist zudem in feststofflicher Form erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (5 mg/1,09 ml) von Lovastatin, Natriumsalz (Kat.-Nr. 567021) in H₂O.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Sonstige Hinweise
Yada, T., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.126, 1205.
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol.102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol.94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int.52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sampath Katakam et al.
Life science alliance, 5(3) (2022-01-06)
Malignant tumors commonly display necrosis, which invariably triggers an inflammatory response that supports tumor growth. However, the effect on tumor cells of necrotic debris, or damage-associated molecular patterns (DAMPs) released by dying cells is unknown. Here, we addressed the effect