Merck
661651
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenethylamin -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
2,4,6-Trimethylbenzolethanamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
296-305 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
InChIKey
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)