Merck
661368
Sigma-Aldrich
Diethylenglykol-Diacetat
97%
Synonym(e):
2,2′-Oxybisethanol-diacetat, Bis-(2-acetoxyethyl)-ether, Oxydiethylenacetat
About This Item
Lineare Formel:
(H3CCO2CH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.431
Dichte
1.101 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)