Merck
525200
Sigma-Aldrich
Ethylenglycoldiacetat
99%
Synonym(e):
1,2-Diacetoxyethan, Ethylen-diacetat, Glykoldiacetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH2OCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
Beilstein:
1762308
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
5.04 (vs air)
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
1.6 %, 135 °F
8.4 %, 154 °F
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−41 °C (lit.)
Dichte
1.104 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(=O)OCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylenglycoldiacetat (EGDA) ist ein Essigsäureester von Ethylenglycol. Es wird häufig als Härtemittel für Silikate eingesetzt. Die angenommenen Werte für die Torsions- und Bindungswinkel stimmen mit den Kristallstrukturdaten der Benzoatderivate von Ethylenglycol überein. EGDA kann mittels Esterung in Gegenwart unterstützter ionischer Flüssigkeiten (Katalysator) aus Ethylenglycol und Essigsäure gewonnen werden. Es dient als Ersatz für Glyceryltriacetat in der industriellen Verarbeitung von Tabak.
Anwendung
Ethylenglycoldiacetat kann während der chemoenzymatischen Synthese von Caprolacton als Acylspender für die In-situ-Bildung von Peressigsäure verwendet werden. Es kann als Vorläufer bei der enzymatischen Synthese von Poly(ethylenglutarat) eingesetzt werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Study on the esterification for ethylene glycol diacetate using supported ionic liquids as catalyst: Catalysts preparation, characterization, and reaction kinetics, process.
Yang J, et al.
Chemical Engineering Journal, 280, 147-157 (2015)
Xiaoman Zhao et al.
Ultrasonics sonochemistry, 31, 506-511 (2016-03-12)
The present work explores the best conditions for the enzymatic synthesis of poly (ethylene glutarate) for the first time. The start-up materials are the liquids; diethyl glutarate and ethylene glycol diacetate, without the need of addition of extra solvent. The
The toxic compounds and leaching characteristics of spent foundry sands.
Ji S, et al.
Water, Air, and Soil Pollution, 132(3-4), 347- 364 (2001)
Baeyer?Villiger Oxidation of Cyclohexanone in Aqueous Medium with In Situ Generation of Peracid Catalyzed by Perhydrolase CLEA.
Chavez G, et al.
Topics in Catalysis, 57(5), 349-355 (2014)
Conformational Studies on Oligomethylene Glycol Derivatives III. Ethylene Glycol Diacetate.
Sundararajan PR, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 53(23), 3557-3562 (1975)