Merck
660221
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-Biphenyl
95%
Synonym(e):
2-Brom-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.562
bp
140 °C/0.2 mmHg
Dichte
1.231 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C18H21BrO2/c1-12(2)20-16-10-7-11-17(21-13(3)4)18(16)14-8-5-6-9-15(14)19/h5-13H,1-4H3
InChIKey
SHUUMGHTDLOJAU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)