Wichtige Dokumente
657425
5-Bromnicotinsäure-methylester
97%
Synonym(e):
5-Brompyridin-3-carbonsäure-methylester, Methyl-5-bromnicotinat, Methyl-5-brompyridin-3-Carboxylat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-100 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Tetrahedron Letters, 48, 1213-1213 (2007)