Wichtige Dokumente
656542
Cyclohexansulfonylchlorid
90%
Synonym(e):
Cyclohexylsulfonylchlorid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11ClO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.499
Dichte
1.259 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChIKey
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?