Merck
65133
Sigma-Aldrich
Methyl-5-Methoxy-3-Oxovalerat
technical, ≥85% (GC)
Synonym(e):
5-Methoxy-3-oxo-pentansäure-methylester, Nazarov-Reagens
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
Beilstein:
2042099
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥85% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.44
bp
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
ketone
SMILES String
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Precursor of the unstable methyl 3-oxo-4-pentenoate obtained by acid catalysis (e.g. TosOH) used for annulation reactions. It can be prepared in-situ, review
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)