Merck
651176
Sigma-Aldrich
Doxylamin-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Doxylaminphenyl-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17D5H17N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
137-141 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(OCCN(C)C)(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=N2
InChI
1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/i4D,5D,6D,9D,10D
InChIKey
HCFDWZZGGLSKEP-NPMXJOAUSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)