Merck
650846
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyloxy-2-Propanol
97%
Synonym(e):
(R)-1-O-Benzylpropylenglykol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.510 (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>229.8 °F
Flammpunkt (°C)
> 109.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)