303259
1-Chlor-3-methyl-2-buten
95%
Synonym(e):
γ,γ-Dimethylallyl chloride, 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 1-Chloro-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl chloride, 3-Methyl-2-butenyl chloride, 3-Methylcrotyl chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4488 (lit.)
bp
58-59 °C/120 mmHg (lit.)
Dichte
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
InChIKey
JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?