Merck
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentandion, polymergebunden
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Kennzeichnungsgrad
2.5-3.5 mmol/g O loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Scavenges hydrazines and pimary amines.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)