Merck
648620
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyadenosin-13C10,15N5 5′-Monophosphat Natriumsalz
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
dAMP-13C10,15N5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C10H12Na215N5O6P
Molekulargewicht:
390.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+15
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][13C]1([H])[13C@]([H])(O)[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O[13C@]1([15N]2[13CH]=[15N][13C]3=[13C]2[15N]=[13CH][15N]=[13C]3[15NH2])[H]
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)