Merck
648612
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidin-13C9,15N3 5′-Monophosphat Natriumsalz
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Synonym(e):
dCMP-13C9,15N3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C9H1215N3Na2O7P
Molekulargewicht:
363.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[15NH2][13C]1=[15N][13C](=O)[15N]([13CH]=[13CH]1)[13C@H]2[13CH2][13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(O)(O)=O)O2
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1