Wichtige Dokumente
641952
L-Asparagin-13C4,15N2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H215N13CO13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C]([15NH2])=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
DCXYFEDJOCDNAF-FLEDYEEXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?