Merck
641227
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(3′,7′-dimethyloctyl)phenylen-1,4-ethinylen)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Löslichkeit
chlorinated solvents: soluble
toluene: soluble
Allgemeine Beschreibung
Conjugated polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable