Merck
63879
Sigma-Aldrich
Mercurisorb
Synonym(e):
Quecksilber-Entsorgungskit
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Anwendung
Schnellabsorber zur sicheren Quecksilberentsorgung
Verpackung
Notfall-Arbeitspackung mit 100 g Mercurisorb® inkl. Einmal-Handschuhe, Schaufel, Pinsel und Einmal-Pasteurpipetten im handlichen Plastikkoffer
Rechtliche Hinweise
Mercurisorb is a trademark of Carl Roth GmbH & Co.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges