Wichtige Dokumente
638560
Methyladipoylchlorid
97%
Synonym(e):
Methyladipinsäurechlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4470 (lit.)
bp
76 °C/0.8 mmHg (lit.)
Dichte
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
COC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
InChIKey
HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?