Wichtige Dokumente
638501
2-(Ethylthio)ethylamin
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2SCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.4900
bp
159-160 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
thioether
SMILES String
CCSCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-2-6-4-3-5/h2-5H2,1H3
InChIKey
HJCTVUWPHAZTLI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
638501-5G | |
638501-1G | 4061837249990 |