Wichtige Dokumente
238414
1,3-Diiod-propan
99%, contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Trimethylendiiodid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.642 (lit.)
bp
111-113 °C/31 mmHg (lit.)
Dichte
2.576 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ICCCI
InChI
1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
InChIKey
AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?