Merck
637467
Sigma-Aldrich
D-Valin-d8
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CDCD(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Optische Aktivität
[α]20/D -27.5°, c = 8 in 6 M HCl
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>295 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1D3,2D3,3D,4D
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-UZTPAVETSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ellen De Paepe et al.
Analytica chimica acta, 1033, 108-118 (2018-09-03)
In recent years, metabolomics has surfaced as an innovative research strategy in human metabolism, whereby selection of the biological matrix and its inherent metabolome is of crucial importance. However, focusing on a single matrix may imply that relevant molecules of
Wesley C Kephart et al.
Amino acids, 48(3), 779-789 (2015-11-11)
We examined if supplementing trained cyclists (32 ± 2 year, 77.8 ± 2.6 kg, and 7.4 ± 1.2 year training) with 12 g/day (6 g/day L-Leucine, 2 g/day L-Isoleucine and 4 g/day L-Valine) of either branched-chain amino acids (BCAAs, n