Merck
636959
Sigma-Aldrich
Titancarbonitrid
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
Synonym(e):
Titanium carbide nitride
About This Item
Lineare Formel:
Ti2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Assay
≥97% trace metals basis
Form
nanopowder
Oberflächenbereich
15-25 m2/g
Partikelgröße
<150 nm (spherical)
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
Dichte
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.23 g/mL
SMILES String
[Ti][Ti]C#N
InChIKey
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)