Merck
635952
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-Aminophenol
97%
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-5-4-6-9(13)7-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
InChIKey
HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)