Wichtige Dokumente
631833
1,4-Dioxan -Lösung
NMR reference standard, 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Konzentration
5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
3 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Menge
Each pack contains 10 tubes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F
Flammpunkt (°C)
-11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)