Merck
630926
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-N-Methylanilin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChIKey
KNZWULOUXYKBLH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)