Wichtige Dokumente
62880
L-Lysin-ethylester -dihydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
Lysine ethyl ester dihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +10±1°, c = 2% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CCCCN
InChI
1S/C8H18N2O2.2ClH/c1-2-12-8(11)7(10)5-3-4-6-9;;/h7H,2-6,9-10H2,1H3;2*1H/t7-;;/m0../s1
InChIKey
DZIYAIZKJOHVQC-KLXURFKVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?