Wichtige Dokumente
62421
Lithiumaluminiumhydrid
≥97.0% (gas-volumetric), tablet (5 g each)
Synonym(e):
LAH, Lithiumalanat, Lithiumtetrahydridoaluminat, Lithiumtetrahydroaluminat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (gas-volumetric)
Form
tablet (5 g each)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
mp (Schmelzpunkt)
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?