Merck
593702
Sigma-Aldrich
Lithiumaluminiumhydrid -Lösung
2.0 M in THF
Synonym(e):
LAH, Lithiumalanat, Lithiumtetrahydroaluminat
About This Item
Lineare Formel:
LiAlH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
2.0 M in THF
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reaktionsmittel oder Reagens für:
  • Herstellung von thermoplastischen Polyestern/Polyamiden aus Ölsäure
  • Lithium-Polymer-Batterien
  • Hydrodefluorierung von gem-Difluormethylen-Derivaten
  • Asymmetrische Aldol-Reaktionen
  • Synthese von Li-Al-N-H-Kompositen mit Wasserstoff absorbierenden bzw. desorbierenden Eigenschaften
LAH ist ein starkes Reduktionsmittel für zahlreiche unterschiedliche Reduktionsreaktionen, etwa die Reduktion von Ketonen zu Alkoholen
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-13.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hideki Hashizume et al.
The Journal of antibiotics, 57(1), 52-58 (2004-03-23)
Planar structures of tripropeptins (TPPs) were elucidated by spectroscopic studies including various NMR measurements. Stereochemistry of constituent amino acids of tripropeptin C (TPPC) (3) was identified by marfey's method except hydroxyproline which was determined by studies of NMR and CD
Andreas Grubelnik et al.
Journal of separation science, 31(10), 1739-1744 (2008-05-08)
Bacterial poly(hydroxyalkanoates) (PHAs) vary in the composition of their monomeric units. Besides saturated side-chains, unsaturated ones can also be found. The latter leads to unwanted by-products (THF ester, secondary alcohols) during acidic cleavage of the polymer backbone in the conventional
Takahisa Nakane et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 50(9), 1273-1275 (2002-09-19)
Two new migrated hopane triterpenoids, viz. 4alpha-hydroxyfilican-3-one and fern-9(11)-en-12beta-ol, and olean-18-en-3-one and olean-12-en-3-one as the first example of oleanane compounds from Adiantum ferns were isolated along with many other known triterpenoids from Adiantum capillus-veneris of China and Egypt. Their structures
Diastereoselective reductive amination of aryl trifluoromethyl ketones and alpha-amino esters.
Greg Hughes et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(11), 1839-1842 (2007-04-24)
Krishnananda Samanta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(1), 283-287 (2009-11-26)
A series of new benzoxazepine derivatives substituted with different alkoxy and aryloxy group were synthesized comprising synthetic steps of Mitsunobu reaction, lithium aluminum hydride (LAH) reduction, followed by debenzylation and finally intramolecular Mitsunobu cyclization. The new benzoxazepines specifically inhibited growth