Merck
616117
Sigma-Aldrich
Glycerin-tri-(stearat-18,18,18-d3)
99 atom % D
Synonym(e):
Glyceryl tri(octadecanoat-18,18,18-d3), Tristearin-tri(18,18,18-d3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C57D9H101O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
900.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
mp (Schmelzpunkt)
72-75 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
DCXXMTOCNZCJGO-GQALSZNTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)