Wichtige Dokumente
616095
Caprylsäure-8,8,8-d3
99 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
Octylsäure-8,8,8-d3
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)5CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Dichte
0.929 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3
InChIKey
WWZKQHOCKIZLMA-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?