Merck
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Verpackung
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
Konzentration
100 μg/mL in ethanol
Lipid-Typ
neutral glycerides
neutral lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(21)17-15-18-20(22)23/h6-7,9-10,12-14,16H,2-5,8,11,15,17-18H2,1H3,(H,22,23)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-14+
InChIKey
MEASLHGILYBXFO-XTDASVJISA-N
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)