Wichtige Dokumente
616036
N-Acetyl-DL-alanin-2-d
98 atom % D
Synonym(e):
DL-Alanin-2-d1, N-Acetylderivat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CD(NHCOCH3)CO2H
Molekulargewicht:
132.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D
InChIKey
KTHDTJVBEPMMGL-WFVSFCRTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)