Merck
750476
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyhexanoic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
6-Hydroxycaproic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
About This Item
Lineare Formel:
HO(CD2)5COOH
Molekulargewicht:
142.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+10
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h7H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChIKey
IWHLYPDWHHPVAA-YXALHFAPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)