Wichtige Dokumente
615781
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D6H6O3
Molekulargewicht:
138.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
bp
145-147 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
InChIKey
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..