Merck
615706
Sigma-Aldrich
Buttersäure-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonym(e):
Butan-4,4,4-d3-säure
About This Item
Lineare Formel:
CD3CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-6--3 °C (lit.)
Dichte
0.996 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Meike Kespohl et al.
Frontiers in immunology, 8, 1036-1036 (2017-09-13)
Short-chain fatty acids (SCFAs), which are generated by the bacterial fermentation of dietary fibers, promote expansion of regulatory T cells (Tregs). Potential therapeutic value of SCFAs has been recently highlighted in the experimental models of T cell-mediated autoimmunity and allergic