Merck
614955
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-d
99 atom % D
Synonym(e):
Cyclohexylalkohol-OD
About This Item
Lineare Formel:
C6H11OD
Molekulargewicht:
101.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
bp
160-161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-22 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i7D
InChIKey
HPXRVTGHNJAIIH-WHRKIXHSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)