Wichtige Dokumente
492086
Cyclohexanol-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Cyclohexylalkohol-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-22 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13CH]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i6+1
InChIKey
HPXRVTGHNJAIIH-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)