Merck
614351
Sigma-Aldrich
p-Kresol-2,3,5,6-d4,O-d
97 atom % D
Synonym(e):
4-Methylphenol-2,3,5,6-d4,OD
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6D4OD
Molekulargewicht:
113.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
202 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32-34 °C (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
InChIKey
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)