Merck
604844
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-indolring-2-13C
98 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC10H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
96% (CP)
Optische Aktivität
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3