Merck
609927
Sigma-Aldrich
Harnstoff-18O
95 atom % 18O
About This Item
Lineare Formel:
H2NC18ONH2
Molekulargewicht:
62.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
NC(N)=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i4+2
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-DOMIDYPGSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)