Wichtige Dokumente
609242
L-Methionin-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Optische Reinheit
optical purity: 98%
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][C@]([15NH2])(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-JGTYJTGKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?