Wichtige Dokumente
609064
L-Tryptophan-amino-15N
99 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 15N
Optische Aktivität
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2][C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-ZNXOOWLZSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)