Wichtige Dokumente
607479
N,N-Dimethylform-13C,d-amid
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-61 °C (lit.)
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H][13C](=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i3+1D
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-FPLRYNQDSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)