606693
Tetrachlorethylen-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
121 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-22 °C (lit.)
Dichte
1.630 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl\[13C](Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1,2+1
InChIKey
CYTYCFOTNPOANT-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)