Merck
605638
Sigma-Aldrich
Glyceryl-13C3-trioleat
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Triolein-glyceryl-13C3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C54H104O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
888.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52+1,53+1,54+1
InChIKey
PHYFQTYBJUILEZ-ZMDPPTPPSA-N
Anwendung
This product may be used as an analytical standard.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
626.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
330 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)