Merck
605476
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C2C3H10O5
Molekulargewicht:
152.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
88-92 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[C@@H]1CO[13CH](O)[13C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i4+1,5+1
InChIKey
SRBFZHDQGSBBOR-QWNVQCSHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)