Wichtige Dokumente
603716
1,3-Dibrompropan-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-34 °C (lit.)
Dichte
2.018 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Br[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
VEFLKXRACNJHOV-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)